Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A9418
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
BT and VSV virus, tested
perda
≤5%
pH
5.0-5.6
solubilidade
H2O: 40 mg/mL
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A albumina sérica bovina é uma proteína modelo em vários estudos e é composta de 583 aminoácidos. É uma proteína solúvel em água, com um peso molecular de 66,4 kDa. Seis α-hélices formam três domínios homólogos de BSA. Dependendo do pH, ela sofre isomerização conformacional reversível. A estrutura nativa da proteína se torna reativa e flexível com o aquecimento.
Aplicação
A albumina sérica bovina foi usada na solução de lavagem para análise por citometria de fluxo, em solução de digestão de tecido e solução de bloqueamento para ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática). Ela também foi usada no tampão de ressuspensão para citometria de fluxo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica bovina é amplamente usada como aditivo de meios de cultura celular, especialmente meios sem soro. Ela fornece diversos benefícios, inclusive proteção contra dano oxidativo e estabilização de outros componentes do meio, como ácidos graxos e piridoxal.
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Comumente denominado fração V de Cohn, este produto é preparado através de um método modificado do método de fracionamento de etanol frio de Cohn.
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ et al.
Cancer Medicine, 3, 273-273 (2014)
Intercellular adhesion molecule-1/LFA-1 cross talk is a proximate mediator capable of disrupting immune integration and tolerance mechanism at the feto-maternal interface in murine pregnancies.
Blois S et al.
Journal of Immunology, 174, 1820-1820 (2005)
Luisana Di Cristo et al.
International journal of environmental research and public health, 15(4) (2018-03-22)
Nanoparticles (NP)-based inhalation systems for drug delivery can be administered in liquid form, by nebulization or using pressurized metered dose inhalers, and in solid form by means of dry powder inhalers. However, NP delivery to the lungs has many challenges
Hannah C Jeffery et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(5), 1151-1159 (2019-08-09)
There is no effective treatment for autoimmune biliary diseases. Therefore, understanding their immunopathology is crucial. The biliary epithelial cells (BEC), expressing TLR-4, are constantly exposed to gut microbes and bacterial wall LPS, and in settings of inflammation, the immune infiltrate
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.