Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A4161
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol and heatshock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
essentially globulin free
pH
7
solubilidade
water: soluble (50 mg/ml)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Tested for use in cell culture
  • Essentially globulin free
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Guido Bolognesi et al.
Nature communications, 9(1), 1882-1882 (2018-05-16)
Constructing higher-order vesicle assemblies has discipline-spanning potential from responsive soft-matter materials to artificial cell networks in synthetic biology. This potential is ultimately derived from the ability to compartmentalise and order chemical species in space. To unlock such applications, spatial organisation
Silvana Konermann et al.
Cell, 173(3), 665-676 (2018-03-20)
Class 2 CRISPR-Cas systems endow microbes with diverse mechanisms for adaptive immunity. Here, we analyzed prokaryotic genome and metagenome sequences to identify an uncharacterized family of RNA-guided, RNA-targeting CRISPR systems that we classify as type VI-D. Biochemical characterization and protein
Mark A Petersen et al.
Neuron, 96(5), 1003-1012 (2017-11-07)
Blood-brain barrier (BBB) disruption alters the composition of the brain microenvironment by allowing blood proteins into the CNS. However, whether blood-derived molecules serve as extrinsic inhibitors of remyelination is unknown. Here we show that the coagulation factor fibrinogen activates the
Melisa Herrero et al.
Neuromolecular medicine, 21(3), 303-313 (2019-05-28)
Vanishing white matter (VWM) disease (OMIM#306896) is an autosomal recessive neurodegenerative leukodystrophy caused by hypomorphic mutations in any of the five genes encoding the subunits of eukaryotic translation initiation factor 2B (eIF2B). The disease is manifested by loss of cerebral
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.