A3311
Albumina sérica bovina
powder, BioXtra
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
powder
peso molecular
~66 kDa
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
perda
≤5%
pH
6.5-7.5
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.