Documentos Principais
A7517
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
24-32 mg/vial (biuret)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
embalagem
vial of 25 mg
origem
USA origin
concentração
24—32 mg/vial protein (biuret)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.2
solubilidade
water: slightly soluble
adequação
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular and α-helical single-chain protein, produced in the liver. This non-glycosylated protein belongs to the serum albumins family. BSA consists of three homologous domains with two sub-domains each.
Aplicação
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
  • as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting
  • as a blocking agent in immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine Serum Albumin (BSA) participates in the transport of endogenous and exogenous substances, such as hormones, fatty acids, drugs, and xenobiotics. It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). BSA is usually preferred for the preparation of serum-free media. It is used in the pharmaceutical and cosmetic industry.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Feiran Hao et al.
The Analyst, 141(16), 4953-4960 (2016-06-17)
Currently, the separation targets of preparative electrophoresis range from milligrams to micrograms of proteins. However, most commercially available preparative electrophoretic instruments function at the milligram level. Although some preparative electrophoretic apparatuses operated at the microgram level, the fractionation results are
Mehdi Fazlalipour et al.
Jundishapur journal of microbiology, 8(4), e17157-e17157 (2015-06-03)
Gradual development of a useful vaccine can be the main point in the control and eradication of Hepatitis C virus (HCV) infection. Hepatitis C Virus envelope glycoproteins are considered as the main HCV vaccine candidate. In this study, the Pichia
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that