Documentos Principais
A8531
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
pH <5.0, powder
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.56
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
~66 kDa
~66,000
embalagem
vial of 50 mg
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezas
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
adequação
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. It has a molecular mass of 66.5 kDa.
Aplicação
Albumin from bovine serum has been used:
  • for blocking of nonspecific immunoglobulin during immunohistochemical reactions.
  • to coat microplates for blocking non-specific binding during I-ELISA (Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
  • as molecular mass standard in analytical gel filtration chromatography for Superdex® 75 10/300 GL gel filtration column.
  • for measuring fluorescence for PR1 (phytofluor red 1) by using Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)
  • as a reference mixture along with horse Mb in Size Exclusion Chromatography
It can be used as a gel filtration molecular weight marker. It can be used in medical studies to quantify binding capacity and adsorption rate of protein enrichment and separation medium critical in proteomic research.
Gel filtration molecular weight marker
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Albumin in serum level is associated with advanced liver disease.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Informações legais
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhongmei Liu et al.
Biochemistry, 49(20), 4349-4360 (2010-04-16)
Caenorhabditis elegans gelsolin-like protein-1 (GSNL-1) is a new member of the gelsolin family of actin regulatory proteins [Klaavuniemi, T., Yamashiro, S., and Ono, S. (2008) J. Biol. Chem. 283, 26071-26080]. It is an unconventional gelsolin-related protein with four gelsolin-like (G)
UCAN US
Rev. Med. Vet. (Toulouse), 161(2), 51-56 (2010)
Abigail E Miller et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(30), 11136-11141 (2006-07-18)
Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) was used to investigate the hydrodynamic and photophysical properties of PR1 (phytofluor red 1), an intensely red fluorescent biliprotein variant of the truncated cyanobacterial phytochrome 1 (Cph1Delta, which consists of the N-terminal 514 amino acids). Single-molecule
J C Noujaim et al.
Poultry science, 87(5), 927-933 (2008-04-19)
The expression of immune response in the form of leukocytic infiltrate by CD3+, CD4+, and CD8+ cells in the epithelium and in the intestinal lamina propria of chicks was studied in the present work by means of immunohistochemical reaction. The
Y Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(36), 23426-23432 (1998-08-29)
Myoglobin (Mb) has been believed to be absent generally from mammalian smooth muscle tissue. Examination of human rectal, uterine, bladder, colon, small intestine, arterial, and venous smooth muscle by immunohistochemical techniques shows that each of these tissues is immunopositive for