A5611
Albumina sérica bovina
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
solubilidade
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
- for immunohistochemistry
- in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)