Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A4503
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥96%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
BT and VSV virus, tested
perda
≤5%
pH
5.2
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
A albumina sérica bovina é uma proteína modelo em vários estudos e é composta de 583 aminoácidos. É uma proteína solúvel em água, com um peso molecular de 66,4 kDa. Seis α-hélices formam três domínios homólogos de BSA. Dependendo do pH, ela sofre isomerização conformacional reversível. A estrutura nativa da proteína se torna reativa e flexível com o aquecimento.
Aplicação
  • A albumina sérica bovina foi usada em solução preparada para o isolamento de mitocôndrias cardíacas.
  • Ela foi usada no tampão do ensaio citotóxico.
  • Ela foi usada para indução de nefropatia por sobrecarga proteica em ratos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Comumente denominado fração V de Cohn, este produto é preparado através de um método modificado do método de fracionamento de etanol frio de Cohn.
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rapamycin worsens renal function and intratubular cast formation in protein overload nephropathy.
Coombes JD et al.
Kidney International, 68, 2599-2599 (2005)
Cytochrome C effect on respiration of heart mitochondria: influence of various factors.
Toleikis A et al.
Bioscience Reports, 25, 387-387 (2005)
Isabella Marcomini et al.
Cell reports, 24(10), 2614-2628 (2018-09-06)
Multiple pathways regulate the repair of double-strand breaks (DSBs) to suppress potentially dangerous ectopic recombination. Both sequence and chromatin context are thought to influence pathway choice between non-homologous end-joining (NHEJ) and homology-driven recombination. To test the effect of repetitive sequences
Sensitization of tumor cells to NK cell-mediated killing by proteasome inhibition.
Hallett WH et al.
Journal of Immunology, 180, 163-163 (2008)
Rui Zhang et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007329-e1007329 (2019-03-01)
Mycobacterial pathogens are the causative agents of chronic infectious diseases like tuberculosis and leprosy. Autophagy has recently emerged as an innate mechanism for defense against these intracellular pathogens. In vitro studies have shown that mycobacteria escaping from phagosomes into the
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
Protocolos
Enzymatic Assay of Nuclease S1, Product No. N5661
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.