Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
K4000
Sigma-Aldrich
Canamicina
Animal Component-free
Sinônimo(s):
Canamicina, Canamicina A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
582.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281654
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
Streptomyces kanamyceticus
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
≥750 μg per mg (dry basis)
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrição geral
Kanamycin Sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus.
Aplicação
Kanamycin sulfate is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100 μg/mL. Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus has been used:
  • in the research of bacterial antibiotic resistance
  • in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O produto age por meio da ligação à subunidade ribossômica 70S, inibindo a translocação e causando erros de codificação.
Modo de resistência: as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo (incluindo acetiltransferase, fosfotransferase, nucleotidiltransferase) podem alterar esse antibiótico, prevenindo sua interação com os ribossomos.
Espectro da ação antimicrobiana: O sulfato de canamicina é eficaz contra bactérias gram negativas e gram positivas e micoplasma.
Características e benefícios
High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Nota de preparo
Kanamycin sulfate is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear solution. It is practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and ethyl acetate. A 1% solution in water has a pH of 6.5 to 8.5. Sterile solutions can be prepared by a sterile filtration, through a .2μm filter.
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Armazenamento e estabilidade
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Chung-Chih Tseng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-22)
The production of a bacteriocin-like substance with antimicrobial activity, named peocin, by the probiotic Paenibacillus ehimensis NPUST1 was previously reported by our laboratory. The present study aimed to identify peocin and increase the peocin yield by heterologous expression in Escherichia
Daniel Teupser et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 29(5), 678-683 (2009-03-03)
We have previously identified a quantitative trait locus (QTL) for atherosclerosis susceptibility on proximal chromosome 10 (Chr10) (Ath11) in independent crosses of FVB and C57BL/6 (B6) mice on the apolipoprotein E (ApoE-/-) and LDL receptor (LDLR-/-) deficient backgrounds. The aims
J Yuyang Lu et al.
Cell reports, 30(10), 3296-3311 (2020-03-12)
Repetitive elements are abundantly distributed in mammalian genomes. Here, we reveal a striking association between repeat subtypes and gene function. SINE, L1, and low-complexity repeats demarcate distinct functional categories of genes and may dictate the time and level of gene
Benjamin Bardiaux et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1082-1093 (2019-05-06)
Bacterial type 4a pili are dynamic surface filaments that promote bacterial adherence, motility, and macromolecular transport. Their genes are highly conserved among enterobacteria and their expression in enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) promotes adhesion to intestinal epithelia and pro-inflammatory signaling. To
Marta Lukačišinová et al.
Nature communications, 11(1), 3105-3105 (2020-06-21)
Genetic perturbations that affect bacterial resistance to antibiotics have been characterized genome-wide, but how do such perturbations interact with subsequent evolutionary adaptation to the drug? Here, we show that strong epistasis between resistance mutations and systematically identified genes can be
Protocolos
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.