Documentos Principais
60615
Sigma-Aldrich
Sulfato de canamicina
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
About This Item
Fórmula linear:
C18H36-37N4-5O10-11 · H2SO4
Número CAS:
Beilstein:
3874279
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281654
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
potência
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
resíduo de ignição
≤0.5% (as SO4)
perda
≤1.5% loss on drying
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrição geral
Estrutura química: aminoglicosídeo
Aplicação
O sulfato de canamicina é um antibiótico aminoglicosídeo de amplo espectro derivado de Streptomyces kanamyceticus. Ele é usado como aditivo em meios de cultura para isolar estreptococos do grupo D em ágar canamicina-esculina-azida e para selecionar células vegetais transformadas que contêm neomicina fosfotransferase em um meio de canamicina.†† O sulfato de canamicina também pode ser usado como agente seletivo de células transformadas com o gene de resistência à canamicina B. É recomendado para uso em aplicações de cultura celular em uma concentração de 100 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O produto age por meio da ligação à subunidade ribossômica 70S, inibindo a translocação e causando erros de codificação.
Modo de resistência: as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo (incluindo acetiltransferase, fosfotransferase, nucleotidiltransferase) podem alterar esse antibiótico, impedindo sua interação com os ribossomos.
Espectro da ação antimicrobiana: O sulfato de canamicina é eficaz contra bactérias gram negativas e gram positivas e micoplasma.
Embalagem
5 g, 25 g
Atenção
As soluções são estáveis a 37 °C por cerca de 5 dias. As soluções-estoque aquosas podem ser armazenadas a 2-8 °C para armazenamento de longo prazo.
Nota de preparo
O sulfato de canamicina é solúvel em água na concentração de 50 mg/ml, produzindo uma solução transparente. Ele é praticamente insolúvel em álcool, acetona, clorofórmio, éter e acetato de etila. Uma solução 1% em água tem pH de 6,5 a 8,5. Soluções estéreis podem ser preparadas por filtração estéril através de um filtro de 0,2 μm.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha em lugar seco. Classe de armazenamento (TRGS 510): Não combustível, toxicidade aguda, categoria 3 / materiais tóxicos perigosos ou materiais perigosos que causam efeitos crônicos
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
R.T. Fraley et al.
Miami Winter Symp., 20, 211-211 (1983)
Kushan L Gunawardhana et al.
Current biology : CB, 27(22), 3442-3453 (2017-11-07)
In Drosophila, the circadian clock is comprised of transcriptional feedback loops that control rhythmic gene expression responsible for daily rhythms in physiology, metabolism, and behavior. The core feedback loop, which employs CLOCK-CYCLE (CLK-CYC) activators and PERIOD-TIMELESS (PER-TIM) repressors to drive
Jia Zheng et al.
Science (New York, N.Y.), 365(6451), 347-353 (2019-07-28)
Cryptic genetic variation can facilitate adaptation in evolving populations. To elucidate the underlying genetic mechanisms, we used directed evolution in Escherichia coli to accumulate variation in populations of yellow fluorescent proteins and then evolved these proteins toward the new phenotype
Evangelia Vogiatzaki et al.
Current biology : CB, 27(19), 2893-2900 (2017-09-26)
Seed production requires the transfer of nutrients from the maternal seed coat to the filial endosperm and embryo. Because seed coat and filial tissues are symplasmically isolated, nutrients arriving in the seed coat via the phloem must be exported to
Lyly Luhachack et al.
Nature communications, 10(1), 2868-2868 (2019-06-30)
Prokaryotes and eukaryotes alike endogenously generate the gaseous molecule hydrogen sulfide (H2S). Bacterial H2S acts as a cytoprotectant against antibiotics-induced stress and promotes redox homeostasis. In E. coli, endogenous H2S production is primarily dependent on 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST), encoded by