K1637
Canamicina
meets USP testing specifications, powder
Sinônimo(s):
Canamicina, Canamicina A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces kanamyceticus
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
powder
potência
≥750 μg per mg
solubilidade
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
chave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo (incluindo acetiltransferase, fosfotransferase, nucleotidiltransferase) podem alterar esse antibiótico, prevenindo sua interação com os ribossomos.
Espectro da ação antimicrobiana: O sulfato de canamicina é eficaz contra bactérias gram negativas e gram positivas e micoplasma.
Características e benefícios
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
- meets USP testing specifications
Nota de preparo
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?