Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
C0378
Sigma-Aldrich
Cloranfenicol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-()-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-α-(hidroximetil)-4-nitrofenetil]acetamida, D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetamida, D-(−)-treo-2-dicloroacetamido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, Cloromicetina
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
323.13
Beilstein:
2225532
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102831
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder or crystals
pKa 
5.5
pf
149-153 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Estrutura química: fenicol
Aplicação
O cloranfenicol é um antibiótico sintético, isolado de cepas de Streptomyces venezuelae. É usado com frequência para seleção bacteriana em aplicações de biologia molecular em uma concentração de 10-20 μg/ml e como um agente de seleção para células transformadas contendo genes de resistência ao cloranfenicol.
O cloranfenicol é usado como um antibiótico bacteriostático de baixa potência. Ele é usado para seleção/crescimento de células bacterianas positivas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O cloranfenicol inibe a síntese de proteína bacteriana através do bloqueio da etapa de peptidil transferase, ligando-se à subunidade ribossômica 50S e impedindo a fixação de aminoacil-tRNA ao ribossomo. Ele também inibe a síntese de proteína mitocondrial e de cloroplasto e a formação ribossômica de (p)ppGpp, descomprimindo a transcrição de rRNA.
Modo de resistência: O uso da cloranfenicol acetiltransferase acetila e inativa o produto.
Espectro da ação antimicrobiana: Este é um antibiótico de amplo espectro contra bactérias gram positivas e gram negativas e é usado principalmente para fins oftálmicos e veterinários.
Atenção
Soluções-estoque devem ser armazenadas a 2-8 °C e são estáveis a 37 °C por 5 dias. Soluções aquosas são neutras e estáveis em uma ampla faixa de pH, sendo que 50% de hidrólise ocorre depois de 290 dias. O uso de uma solução tamponada com bórax reduz esse número para 14%. As soluções devem ser mantidas ao abrigo da luz, pois a decomposição fotoquímica causa o amarelamento da solução. O aquecimento de soluções aquosas a 115 ºC por 30 minutos resulta em uma perda de 10% de cloranfenicol.
Nota de preparo
A degradação de cloranfenicol em solução aquosa é catalisada por ácidos e bases gerais. Essa taxa de degradação é independente da força iônica e do pH.
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Development and Evaluation of an aroA/htrA Salmonella enteritidis Vector Expressing Eimeria maxima TRAP Family Protein EmTFP250 with CD 154 (CD 40L) as Candidate Vaccines against Coccidiosis in Broilers.
International Journal of Poultry Science, 9, 1031-1037 (2010)
Targeting antibacterial agents by using drug-carrying filamentous bacteriophages.
Yacoby I et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50, 2087-2087 (2006)
Kyle J Wayne et al.
Journal of bacteriology, 192(17), 4388-4394 (2010-07-14)
The WalRK two-component regulatory system coordinates gene expression that maintains cell wall homeostasis and responds to antibiotic stress in low-GC Gram-positive bacteria. Phosphorylated WalR (VicR) of the major human respiratory pathogen Streptococcus pneumoniae (WalR(Spn)) positively regulates transcription of several surface
Expression and Purification of the Arabidopsis E4 SUMO Ligases PIAL1 and PIAL2.
Tomanov K and Bachmair A
Bio-protocol null
Saurabh Bhattacharya et al.
Cell reports, 27(2), 334-342 (2019-04-02)
We have previously described the existence of membranous nanotubes, bridging adjacent bacteria, facilitating intercellular trafficking of nutrients, cytoplasmic proteins, and even plasmids, yet components enabling their biogenesis remain elusive. Here we reveal the identity of a molecular apparatus providing a
Protocolos
A highly selective and sensitive analytical method was developed for chloramphenicol using a QuEChERS type sample preparation approach and LC-MS/MS detection.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.