185310
4-Nitroaniline
≥99%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitrobenzenamine, p-Aminonitrobenze
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
p.e.
260 °C/100 mmHg (lit.)
pf
146-149 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow
water: slightly soluble
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
chave InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- p
- -Phenylenediamine using various catalytic systems.
- Poly(4-nitroaniline) thin films for optoelectronic applications.
- An adduct with picric acid.
- A crystalline N-(4-nitrophenyl)-β-alanine by reacting with acrylic acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
415.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
213.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?