N9829
3-Nitroaniline
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitrobenzenamine, 3-Nitrophenylamine, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 119 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
fibers
powder, crystals or chunks
pf
111-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
chave InChI
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Heart,Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?