Key Documents
644250
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetanilide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
154-158 °C (lit.)
grupo funcional
amide
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
chave InChI
KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P C Adams et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 17(8), 675-698 (1996-11-01)
We tested the hypothesis that the small intestine is capable of the first-pass, reductive metabolism of xenobiotics. A simplified version of the isolated vascularly perfused rat small intestine was developed to test this hypothesis with 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB) as a model