Documentos Principais
616508
Sigma-Aldrich
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4H2N2O2
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
112-114 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
XJCVRTZCHMZPBD-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)