A9325
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?