Documentos Principais
S7388
Sigma-Aldrich
N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen p-nitroanilida
Sinônimo(s):
N-Succinil-L-alanil-L-alanil-L-prolil-L-fenilalanina 4-nitroanilida, N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen-pNA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H36N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
624.64
Beilstein:
4289896
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP10(60681)
Amino Acid Sequence
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
Aplicação
A N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen p-nitroanilida foi usada como substrato para determinar a atividade da quimotripsina.
A N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen p-nitroanilida foi utilizada:
  • como substrato em ensaio de catepsina G em lisados da medula óssea.
  • em ensaio da atividade proteolítica da protease de serina relacionada à subtilisina carlsberg (SC).
  • como substrato da elastase de neutrófilos, tripsina e quimotripsina em ensaio de protease.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen p-nitroanilida é um substrato da subtilisina e proteases.
Substratos
A N-Succinil-Ala-Ala-Pro-Fen p-nitroanilida é um substrato colorimétrico da quimotripsina, catepsina G de leucócitos humanos e peptidil prolil isomerase.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereochemical basis for the anti-chlamydial activity of the phosphonate protease inhibitor JO146
Agbowuro AA, et al.
Tetrahedron, 74(12), 1184-1190 (2018)
Improved Enantioselectivity of Subtilisin Carlsberg towards Secondary Alcohols by Protein Engineering
Dorau R, et al.
Chembiochem, 19(4), 338-346 (2018)
Zinc oxide-montmorillonite hybrid influences diarrhea, intestinal mucosal integrity, and digestive enzyme activity in weaned pigs.
Hu C
Biological trace element research, 149(2), 190-196 (2012)
Fisher, G., et al.
Biomedica Biochimica Acta, 43, 1110-1110 (1984)
Jolanda Neef et al.
Microbial cell factories, 16(1), 57-57 (2017-04-06)
The microbial cell factory Bacillus subtilis is a popular industrial platform for high-level production of secreted technical enzymes. Nonetheless, the effective secretion of particular heterologous enzymes remains challenging. Over the past decades various studies have tackled this problem, and major
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.