Documentos Principais
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H44N5O9
Peso molecular:
702.77
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
PPlases Substrate, fluorogenic,
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Aplicação
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3