E0258
Elastase from porcine pancreas
Type IV, Protein 50-90 %, lyophilized powder, ≥4.0 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
Nível de qualidade
tipo
Type IV
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥4.0 units/mg protein (biuret)
composição
Protein, 50-90%
atividade externa
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to treat vero cells to study its effects on syncytium formation
- as a positive control in protease assays
- as a component in RPMI 1640 to isolate human aortic smooth muscle cells (HASMCs) from the aortic tissue
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Aplicação
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.