E0127
Elastase from porcine pancreas
Type III, lyophilized powder, Protein 55-85 %, ≥4.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type III
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4.0 units/mg protein
peso molecular
25.9 kDa
composição
Protein, 55-85%
solubilidade
200 mM Tris HCl buffer, pH 8.8: soluble 1.0 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Aplicação
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.