S8511
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Leu p-nitroanilide
protease substrate, solid
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Leu p-nitroanilide, protease substrate
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)14-20(25(38)30-18-7-9-19(10-8-18)33(41)42)31-26(39)21-6-5-13-32(21)27(40)17(4)29-24(37)16(3)28-22(34)11-12-23(35)36/h7-10,15-17,20-21H,5-6,11-14H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,38)(H,31,39)(H,35,36)
chave InChI
PTHRPHGMGFMCSS-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3