C4129
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Sinônimo(s):
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type II
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥40 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
composição
protein, ≥85%
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CTRB1(618826)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Aplicação
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.