C7268
Chymostatin
powder
Sinônimo(s):
N-(Nα-Carbonyl-Cpd-X-Phe-al)-Phe (Cpd = capreomycidine) (capreomycidine = [S,S]-α-(2-Iminohexahydro-4-pyrimidyl)glycine)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chymostatin, microbial
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
chave InChI
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
chymostatin A MW = 607.7
chymostatin B MW = 593.7
chymostatin C MW = 607.7
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.