Documentos Principais
P4265
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
powder, ≥75% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pepsin inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H63N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
685.89
Beilstein:
2201362
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Pepstatina A, microbial, ≥75% (HPLC)
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥75% (HPLC)
Formulário
powder
pf
233 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
chave InChI
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Pepstatin A has been used:
  • as a component of synaptoneurosome buffer to homogenize the C57BL/6 striata
  • as a component of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) lysis buffer
  • as an inhibitor to determine the chymotrypsin activity of California spiny lobster
Ações bioquímicas/fisiológicas
A pepstatina A é um inibidor de proteases ácidas (aspartil peptidases). Ela forma um complexo 1:1 com proteases como pepsina, renina, catepsina D, quimosina bovina e protease B (Aspergillus niger). O inibidor é altamente seletivo e não inibe as tiol proteases, proteases neutras ou proteases de serina. A γ-secretase e a protease retroviral solubilizadas também são inibidas pela pepstatina A. Isto foi utilizado para caracterizar proteases de várias origens.
Inibidor potente de proteases ácidas, incluindo pepsina, renina e catepsina D e muitas proteases aspárticas microbianas. Concentração efetiva 1 μM. Estável por cerca de 1 dia.
Nota de preparo
A pepstatina pode ser dissolvida em 1 mg/ml em ácido acético 10% (v/v) em metanol (9:1 metanol:ácido acético). A inclusão de ácido acético pode ser necessária para dissolver este peptídeo em metanol ou DMSO. Ele foi dissolvido em 1 a 2 mg/ml em etanol, mas pode ser necessário aquecer para ser completamente dissolvido. As soluções de pepstatina A podem ser aquecidas a até 60 °C sem qualquer decomposição do peptídeo.
As soluções de estoque a 1 mg/ml são estáveis por pelo menos uma semana a 4 °C. Uma solução em metanol 1 mM ou DMSO é estável por meses a -20 °C. Se as soluções se tornarem amarelo mais escuro, o reagente estará sofrendo hidrólise.
Uma concentração de trabalho de 1 μM é estável por pelo menos um dia em temperatura ambiente.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Active Cdk5 Immunoprecipitation and Kinase Assay
Bankston AN, et al.
Bio-protocol, 7(13) (2017)
Synaptoneurosome preparation from C57BL/6 striata
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6, e1735-e1735 (2016)
A chymotrypsin from the digestive tract of California spiny lobster, Panulirus interruptus: Purification and biochemical characterization
Bibo-Verdugo B, et al.
Marine Biotechnology, 17(4), 416-427 (2015)
Marek Jankowski et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 299(2), H265-H274 (2010-07-31)
An increasing amount of evidence demonstrates the beneficial role of oxytocin (OT) in the cardiovascular system. Similar actions are attributed to genistein, an isoflavonic phytoestrogen. The treatment with genistein activates the OT system in the aorta of ovariectomized (OVX) Sprague-Dawley
Gabriel M Gihana et al.
The Journal of cell biology, 220(1) (2020-12-08)
During G1 in budding yeast, the Cdc42 GTPase establishes a polar front, along which actin is recruited to direct secretion for bud formation. Cdc42 localizes at the bud cortex and then redistributes between mother and daughter in anaphase. The molecular