Documentos Principais
EI10
Sigma-Aldrich
Pepstatina A
≥90% (HPLC), lyophilized solid, aspartic proteinase inhibitor, Chemicon®
Sinônimo(s):
Pepstatin
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Pepstatina A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
P.M.: 685,89
SEQUÊNCIA: isovaleril-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tipo de inibidor: Inibidores de proteases
Ligação
Substitui: EI9
forma física
Pureza: >90,0%; pó amarelo-claro; pH (solução a 1%) 5,2
Armazenamento e estabilidade
Mantenha seco a -20 ºC por até 18 meses após a data de recebimento. A pepstatina A é solúvel em DMSO ou etanol:ácido acético (9:1) na concentração de 1 mg/ml. A pepstatina A é insolúvel em água e em tampão aquoso em pH quase neutro.
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se um tampão aquoso com pH ligeiramente alcalino para diluir a solução reconstituída de qualquer um dos solventes orgânicos referidos acima. Se for utilizada água ou ácido acético para diluição, poderá haver precipitação da pepstatina na solução.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pepstatin, a new pepsin inhibitor produced by Actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(5), 259-262 (1970-05-01)