62070
Leupeptina
>4000 U/mg
Sinônimo(s):
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
>4000 U/mg
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
chave InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3