L2023
Leupeptin trifluoroacetate salt
powder, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetyl-Leu-Leu-Arg-al trifluoroacetate salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leupeptin trifluoroacetate salt, ≥90% (HPLC), microbial
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10 mM (Solutions are stable only a few hours. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4.C2HF3O2/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H,6,7)/t15-,16-,17-;/m0./s1
chave InChI
WUHGBZVQELGOMH-FRKSIBALSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.