482609
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine
97%
Sinônimo(s):
([2S,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −11°, c = 1 in 1 M NaOH
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
245 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13+,14+/m1/s1
chave InChI
VGGGPCQERPFHOB-RDBSUJKOSA-N
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803)
mouse ... Rnpep(215615)
rat ... Mme(24590)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?