Documentos Principais
200484-M
Sigma-Aldrich
Bestatin
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Sinônimo(s):
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
308.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9842
Ensaio
>99% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H]([C@H](O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
chave InChI
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Descrição geral
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase. Also acts as a potent aminopeptidase N inhibitor. Activates macrophages and T lymphocytes. Has antitumor properties. Also available as a 50 mM solution in water (Cat. No. 200488).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
amino peptidase b
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Unstable in aqueous solution; dilute just prior to use.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO and methanol stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab. 79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3