B8385
Bestatin hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bestatin hydrochloride, ≥98% (HPLC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
216 °C
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
chave InChI
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?