Merck
Bestatin hydrochloride ≥98% (HPLC)
Bestatin hydrochloride
Bestatin hydrochloride ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
344.83
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Pureza
Espectro de atividade
Nível de qualidade
Modo de ação