A1276
Amastatin hydrochloride hydrate
powder, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-Val-Val-Asp hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
pf
202-205 °C
solubilidade
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
chave InChI
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Effective concentration: 1-10 μM.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3