229997
Cloreto de zinco
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
732 °C (lit.)
pf
293 °C (lit.)
solubilidade
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- in Knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in solvent-free synthesis of dihydropyrimidinones.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?