207942
Hydrazine monohydrate
N2H4 64-65 %, reagent grade, ≥97%
Sinônimo(s):
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
composição
N2H4, 64-65%
Lim. expl.
99.99 %
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
p.e.
120.1 °C (lit.)
pf
−51.7 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Hydrazine monohydrate may be used as a reducing agent for the reduction of:
- Nitroarenes in the presence of hydrogen peroxide functionalized carbon nanotubes.
- 4-Iodo-3-nitroanisole to form 2-iodo-5-methoxyaniline.
- Graphene oxide (GO) to form graphene.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?