187364
Cyanamide
99%
Sinônimo(s):
Carbimide, Hydrogen cyanamide
Ensaio
99%
Formulário
crystals
contém
stabilizer
p.e.
83 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
45-46 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 10%, clear to hazy, colorless to faintly yellow
water: soluble
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
chave InChI
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S52435-1EA | |
187364-25G | 4061838758538 |
187364-100G | 4061838758514 |
187364-1KG | |
187364-250G | 4061838758521 |
187364-5G | 4061838758545 |