P1525
trans-Platinum(II)diammine dichloride
Sinônimo(s):
trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
pf
340 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?