N3877
4-Nitrofenil sulfato de potássio
sulfatase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Nitrofenil sulfato
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrofenil sulfato de potássio, sulfatase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
246-250 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- como substrato para medir a atividade de arilsulfatase em fluido celômico livre de células
- como substrato para ensaio enzimático baseado em p-nitrofenil glicosídeos
- para inibir a arilsulfatase
- como um análogo inorgânico do éster aril de sulfato orgânico
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?