S9626
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Sinônimo(s):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type H-1
Formulário
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
peso molecular
~85 kDa by gel filtration
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- sample extraction
- sulfatase assays
- enzymatic hydrolysis
- extract preparation for glucosinolate analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)