Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
G0751
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type H-1
Nível de qualidade
Formulário
partially purified powder
atividade específica
≥300,000 units/g solid
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
βA β-glicuronidase tipo H-1 de Helix pomatia é um pó parcialmente purificado contendo enzimas derivadas do caracol romano. Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Ações bioquímicas/fisiológicas
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Avinash Soundararajan et al.
Molecular and cellular biochemistry, 458(1-2), 171-183 (2019-04-21)
There is a striking interaction of genes and environment in the etiology of type 2 diabetes mellitus (T2DM). While endocrine disrupting chemicals (EDCs) like bisphenol-A (BPA) have received special attention for their mechanistic role in metabolic disruption, there is a
D Briskey et al.
European journal of nutrition, 58(5), 2087-2097 (2018-07-06)
Curcumin has been shown to deliver protective effects against numerous degenerative conditions associated with high levels of inflammation and oxidative stress. Owing to its poor bioavailability when delivered orally, it is difficult to deliver a high concentration therapeutic dose. LipiSperse®
Myriam Richelle et al.
The Journal of nutrition, 132(9), 2587-2592 (2002-09-11)
We investigated whether the bioavailability of isoflavones could be enhanced by enzymatic hydrolysis of glycosides to aglycones before consumption of a nonfermented soy food. Two drinks were formulated with an enriched isoflavone extract from soy germ (Fujiflavone P10), one of
T T Wyatt et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 64, 11-24 (2014-01-15)
The polyol mannitol is one of the main compatible solutes in Neosartorya fischeri and accumulates in conidia and ascospores. Here, it is shown that biosynthesis of mannitol in N. fischeri mainly depends on mannitol 1-phosphate dehydrogenase (MpdA). Reporter studies and
Shirong Zhou et al.
The Plant cell, 23(1), 111-129 (2011-02-02)
In flowering plants, male meiosis produces four microspores, which develop into pollen grains and are released by anther dehiscence to pollinate female gametophytes. The molecular and cellular mechanisms regulating male meiosis in rice (Oryza sativa) remain poorly understood. Here, we
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic Assay of ß-Glucuronidase (EC 3.2.1.31) from Helix Pomatia and Bovine Liver
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.