Documentos Principais
B4532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥98%
Sinônimo(s):
Magenta-GlcA, Magenta glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
521.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
chave InChI
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
Aplicação
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
Ligação
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
Informações legais
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.