A3903
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), powder, NMDA agonist
Sinônimo(s):
ACC, ACPC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
cor
white
pf
229-231 °C (lit.)
solubilidade
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
Descrição geral
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?