A4802
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
Nome do produto
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
chave InChI
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?