Documentos Principais
1.00353
Millipore
Indole-3-acetic acid
LAB
Sinônimo(s):
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-748-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pf
167-170 °C
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
chave InChI
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 167 - 170 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3