149101-M
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), crystalline solid, NMDA agonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, ACPC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - GZ1110000
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: 40 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C1(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Zapata, A., et al. 1996. NeuroReport7, 397.
Kolesnikov, Y.A., et al. 1994. Life Sci. 55, 1393.
Rottmann, W.H., et al. 1991. J. Mol. Biol.222, 937.
Marvizon, J.C., et al. 1989. J. Neurochem.52, 992.
Nadler, V., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.157, 115.
Adams, D.O., and Yang, S.F. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 170.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3