K401
2-Ketobutyric acid
97%
Sinônimo(s):
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Ensaio
97%
forma
liquid
pb
84 °C/20 mmHg (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (S)-2-Aminobutyric acid via enzyme-catalyzed amination reaction.
- L-Isoleucine by living cell reaction in the presence of ethanol.
- 3-Ethyl-2-quinoxalinol from 1,2-diaminobenzene in the presence of sulfuric acid.
- 3-Ethylbenzo[g]quinoxalin-2(1H)-one using 2,3-diaminonaphthalene in the presence of biocatalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter