220116
2-Hydroxybutyric acid sodium salt
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybutanoic acid sodium salt, DL-α-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium α-hydroxybutyrate, Sodium (DL)-α-hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-hydroxybutyrate, Sodium 2-hydroxybutanoate, Sodium 2-hydroxybutyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
133-135 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?