W372307
2-Oxobutyric acid
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
p.e.
84 °C/20 mmHg (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; creamy; brown; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?