75950
2-Oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
α-Ketovaleric acid, 2-Oxopentanoic acid
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
liquid
pb
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
pf
7-9 °C (lit.)
densidade
1.110 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?