75447
2-Oxoadipic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Ketoadipic acid, 2-Oxoadipate, 2-Oxohexanedioic acid
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
≥97.0% (T)
Formulário
powder
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Engineering of phenylalanine dehydrogenase from Thermoactinomyces intermedius for the production of a novel homoglutamate: Showcases the application of 2-oxoadipic acid in enzyme engineering, enhancing biocatalytic processes for the production of novel compounds, vital for pharmaceutical and chemical industries (Tariq et al., 2022).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)