Documentos Principais
K2252
Sigma-Aldrich
Diethyl β-ketoadipate
Sinônimo(s):
β-Ketoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O5
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)